Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 1010 EUR
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28987315
CAS nummer: 74222-19-8