Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 129 EUR
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299.117 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16089983
CAS nummer: 150612-67-2