Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45165-1G OR45165-250MG
APOSOR45165-1GEA 146 EUR
APOSOR45165-1G APOSOR45165-250MG
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31726338
CAS nummer: 91571-13-0