7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45167-1G OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA 146 EUR
APOSOR45167-1G APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22574014
CAS nummer: 875830-98-1