7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 146 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699647
CAS nummer: 550998-59-9