2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR45172-1G OR45172-250MG OR45172-5G
APOSOR45172-1GEA 135 EUR
APOSOR45172-1G APOSOR45172-250MG APOSOR45172-5G
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31666885
CAS nummer: 1772586-39-6
UN: 3261
ADR: 8,III