4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 796 EUR
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06802673
CAS nummer: 893738-62-0