5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 701 EUR
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₇BrOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219463
CAS nummer: 2301169-82-2