3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-(3-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3-I)-OH
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 155 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05227974
CAS nummer: 20846-38-2