Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452006-1G OR452006-250MG OR452006-500MG
APOSOR452006-1GEA 658 EUR
APOSOR452006-1G APOSOR452006-250MG APOSOR452006-500MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Formule: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264326
CAS nummer: 75816-20-5