5-Chloro-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Trp(5-Cl)-OH, (S)-2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR452007-1G OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA 444 EUR
APOSOR452007-1G APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797629
CAS nummer: 52448-15-4