4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 701 EUR
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219464
CAS nummer: 2416262-91-2