Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 526 EUR
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840392
CAS nummer: 478183-60-7