Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452012-1G OR452012-5G
APOSOR452012-1GEA 139 EUR
APOSOR452012-1G APOSOR452012-5G
Fmoc-3-Cyclohexylalanine 97%
Fmoc-3-Cyclohexylalanine
Formule: C₂₄H₂₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274812
CAS nummer: 188632-07-7