2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452014-1G OR452014-500MG OR452014-5G
APOSOR452014-1GEA 198 EUR
APOSOR452014-1G APOSOR452014-500MG APOSOR452014-5G
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318243
CAS nummer: 110300-04-4