2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452015-1G OR452015-500MG OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA 263 EUR
APOSOR452015-1G APOSOR452015-500MG APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05228013
CAS nummer: 110300-03-3