5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452016-1G OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA 526 EUR
APOSOR452016-1G APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05227941
CAS nummer: 603105-71-1