3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452017-1G OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA 526 EUR
APOSOR452017-1G APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264360
CAS nummer: 142995-28-6