4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 701 EUR
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28059592
CAS nummer: 1823927-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III