(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 658 EUR
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565736
CAS nummer: 19914-06-8