(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452021-1G OR452021-500MG
APOSOR452021-1GEA 658 EUR
APOSOR452021-1G APOSOR452021-500MG
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565737
CAS nummer: 81177-54-0