5-Methyl-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452022-1G OR452022-250MG
APOSOR452022-1GEA 611 EUR
APOSOR452022-1G APOSOR452022-250MG
5-Methyl-L-tryptophan 97%
5-Methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01677297
CAS nummer: 154-06-3