N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 876 EUR
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565746
CAS nummer: 114873-09-5