4-Methyl-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 330 EUR
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797707
CAS nummer: 33468-33-6