4-Bromo-D-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452028-1G OR452028-250MG OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA 986 EUR
APOSOR452028-1G APOSOR452028-250MG APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565750
CAS nummer: 219943-61-0