4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 789 EUR
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09756722
CAS nummer: 118244-93-2