5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 701 EUR
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₈H₆BrNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219465
CAS nummer: 2301170-03-4