4-Chloro-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 343 EUR
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797630
CAS nummer: 52448-14-3