(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452034-1G OR452034-250MG OR452034-500MG
APOSOR452034-1GEA 1060 EUR
APOSOR452034-1G APOSOR452034-250MG APOSOR452034-500MG
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(R)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372094
CAS nummer: 164172-95-6