Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452035-1G OR452035-250MG OR452035-500MG
APOSOR452035-1GEA 1060 EUR
APOSOR452035-1G APOSOR452035-250MG APOSOR452035-500MG
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formule: C₂₀H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372097
CAS nummer: 608528-91-2