4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 658 EUR
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372197
CAS nummer: 225233-77-2