4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452038-1G OR452038-250MG OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA 658 EUR
APOSOR452038-1G APOSOR452038-250MG APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372176
CAS nummer: 225233-78-3