N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452043-1G OR452043-250MG OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA 658 EUR
APOSOR452043-1G APOSOR452043-250MG APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371961
CAS nummer: 178432-48-9