N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452044-1G OR452044-250MG OR452044-500MG
APOSOR452044-1GEA 658 EUR
APOSOR452044-1G APOSOR452044-250MG APOSOR452044-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371960
CAS nummer: 1217724-28-1