2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452047-1G OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA 395 EUR
APOSOR452047-1G APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372010
CAS nummer: 1241677-43-9