3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452048-1G OR452048-500MG OR452048-5G
APOSOR452048-1GEA 238 EUR
APOSOR452048-1G APOSOR452048-500MG APOSOR452048-5G
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid 97%
3-(N-Boc-N-methylamino)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848820
CAS nummer: 168162-30-9