(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452051-1G OR452051-250MG OR452051-500MG
APOSOR452051-1GEA 986 EUR
APOSOR452051-1G APOSOR452051-250MG APOSOR452051-500MG
(S)-4-Nitro-homophenylalanine 97%
(S)-4-Nitro-homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546235
CAS nummer: 705919-70-6