1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452056-1G OR452056-5G
APOSOR452056-1GEA 163 EUR
APOSOR452056-1G APOSOR452056-5G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane
Formule: C₇H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463707
CAS nummer: 5763-53-1