2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 343 EUR
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037337
CAS nummer: 587-64-4