5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 526 EUR
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23750170
CAS nummer: 1518721-51-1