1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452061-1G OR452061-5G
APOSOR452061-1GEA 343 EUR
APOSOR452061-1G APOSOR452061-5G
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271961
CAS nummer: 26388-13-6