2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 572 EUR
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06260646
CAS nummer: 36809-08-2