3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452065-1G OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA 572 EUR
APOSOR452065-1G APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11122824
CAS nummer: 158860-95-8