2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45207-1G OR45207-250MG OR45207-5G
APOSOR45207-1GEA 577 EUR
APOSOR45207-1G APOSOR45207-250MG APOSOR45207-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30003636
CAS nummer: 2091719-00-3