2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452078-1G OR452078-250MG OR452078-500MG
APOSOR452078-1GEA 658 EUR
APOSOR452078-1G APOSOR452078-250MG APOSOR452078-500MG
2-Morpholineacetic acid hydrochloride 97%
2-Morpholineacetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779523
CAS nummer: 1187929-25-4