4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452079-250MG OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA 526 EUR
APOSOR452079-250MG APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410634
CAS nummer: 887987-72-6