5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 658 EUR
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06802412
CAS nummer: 29481-26-3