3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 658 EUR
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052542
CAS nummer: 59229-64-0