Boc-DL-leucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR452083-25G OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA 532 EUR
APOSOR452083-25G APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076949
CAS nummer: 64727-35-1