Boc-DL-norleucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452085-1G OR452085-25G OR452085-5G
APOSOR452085-1GEA 110 EUR
APOSOR452085-1G APOSOR452085-25G APOSOR452085-5G
Boc-DL-norleucine 97%
Boc-DL-norleucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01326593
CAS nummer: 125342-48-5